ABC478
Anti-phospho-CYLD Antibody (Ser418)
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD, Deubiquitinating enzyme CYLD, Ubiquitin thioesterase CYLD, Ubiquitin-specific-processing protease CYLD
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer418)
Informações sobre genes
human ... CYLD(1540)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-CYLD (Ser418) in PMA and Ionomycin-treated Jurkat cell lysate (Reiley, W., et al. (2005). Mole. Cell Biol. 25(10):3886-3895).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-CYLD (Ser418) in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrição-alvo
Uncharacterized band(s) may appear in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1