ABC2036
Anti-MLKL
from rabbit
Sinônimo(s):
Mixed lineage kinase domain-like protein, hMLKL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLKL(197259)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected MLKL in human tonsil and human squamous cell carcinoma tissue sections.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1