AB9728
Anti-S100A12 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
EN-RAGE, Extacellular newly identified RAGE-binding protein, CAAF1, Calcium-binding protein in amniotic fluid-1, Calgranulin C, Calgranulin-related protein, CGRP, Cornea-associated antigen, CO-Ag
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S100A12(6283)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Foell, D. et al. (2003). Expression of the pro-inflammatory protein S100A12 (EN-RAGE) in rheumatoid and psoriatic arthritis. Rheumatol. 42:1383-1389.
Kaiser, T. et al. (2007). Faecal S100A12 as a non-invasive marker distinguishing inflammatory bowel disease from irritable bowel syndrome. Gut. 56:1706-1713.
Kosaki, A. et al. (2004). Increased plasma S100A12 (EN-RAGE) levels in patients with type 2 diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metabol. 89:5423-5428.
Mori, Y. et al. (2009). Increased Plasma S100A12 (EN-RAGE) levels in hemodialysis patients with atherosclerosis. Am. J. Nephrol. 29:18-24.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Immunohistochemistry: fesh frozen, acetone fixed sections 1:100-1:500 using ABC enzymatic detection methods (Srikrishna, G. et al, 2005). Other fixation conditions not yet tested.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 against the recombinant human S100A12.
It is expected that the antibody will also work for immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HL-60 cells, and human PMN/Granulocytes {Vogl, T et al (1999) “S100A12 Is Expressed Exclusively by Granulocytes and Acts Independently from MRP8 and MRP14” J. Biol. Chem. 274(3):25291-25296}.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2