AB5354
Anti-Internexin α Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-NEF5, Anti-NF-66, Anti-NF66, Anti-TXBP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INA(9118)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry.
Western blot: using human or rat brain homogenates.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL CELLS: PC12, Ntera2.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1