AB2219
Anti-Aquaporin 1 Antibody
1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Aquaporin-1, AQP-1, Aquaporin-CHIP, Water channel protein for red blood cells and kidney proximal tubule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP1(358)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Aquaporin 1 in human kidney and mouse kidney tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Aquaporin 1 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1