AB16951
Anti-STAT1-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT1(6772)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation: 2 to 4 μg
Whole cell lysate from HeLa , Jurkat, or A431 cells can be used as a positive control for Western Blot and a 91 kDa band can be detected. No reaction to the 84 kDa STAT1beta.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2