AB15014
Anti-Glycine Receptor α3 subunit Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
glycine receptor alpha 3 subunit, glycine receptor, alpha 3, glycine receptor, alpha-3 polypeptide, ligand gated ion channel
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLRA3(8001)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1