8.52376
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(iPr,Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-isopropyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H38N2O6/c1-19(2)31(28(35)37-29(3,4)5)17-11-10-16-25(26(32)33)30-27(34)36-18-24-22-14-8-6-12-20(22)21-13-7-9-15-23(21)24/h6-9,12-15,19,24-25H,10-11,16-18H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)/t25-/m0/s1
chave InChI
LUGFCMICCJNLBC-VWLOTQADSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1