Key Documents
8.52129
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H31F5N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
634.59
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
135-145 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C32H31F5N2O6/c1-32(2,3)45-30(41)38-15-9-8-14-22(29(40)44-28-26(36)24(34)23(33)25(35)27(28)37)39-31(42)43-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,38,41)(H,39,42)/t22-/m0/s1
chave InChI
HLNVSYQQDWNJRI-QFIPXVFZSA-N
Descrição geral
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1511
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -16.0 - -13.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3