Key Documents
8.52125
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Asp(OtBu)-OPfp, N-α-Fmoc-L-aspartic acid β-t.-butyl ester pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H24F5NO6
Número CAS:
Peso molecular:
577.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
90-100 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C29H24F5NO6/c1-29(2,3)41-20(36)12-19(27(37)40-26-24(33)22(31)21(30)23(32)25(26)34)35-28(38)39-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,35,38)/t19-/m0/s1
chave InChI
DWYWJUBBXKYAMY-IBGZPJMESA-N
Descrição geral
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1502
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -3.0 - -1.0 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2