Documentos
8.51094
Sigma-Aldrich
Fmoc-Oxyma
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Oxyma
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16N2O5
Peso molecular:
364.35
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A novel derivative for introduction of Fmoc protecting group to hindered amino acids with negligible formation of β-alanyl related impurities [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
Nota de análise
Colour (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3