Key Documents
8.44008
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Butyl methyl ether, MTBE, MTB, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
216-653-1
pressão de vapor
268 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-8.5 % (v/v)
kinematic viscosity
0.409 cSt(40 °C)
pb
55.3 °C/1013 hPa
pf
-108.6 °C
temperatura de transição
flash point -28 °C
solubilidade
42 g/L
densidade
0.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
tert-Butyl methyl ether for synthesis. CAS 1634-04-4, EC Number 216-653-1, chemical formula (CH₃)₃COCH₃.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup