Documentos
8.43970
Sigma-Aldrich
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Ethyltoluene-4-sulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
199.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número do índice EC:
201-275-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pf
63-65 °C
temperatura de transição
flash point 127 °C
densidade
1.26 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
OHPZPBNDOVQJMH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3