Key Documents
8.41077
Sigma-Aldrich
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
103 °C
potência
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.58-12.42 % (v/v)
pb
66 °C/1013 hPa (THF)
temperatura de transição
flash point -21.7 °C
densidade
0.876 g/cm3 at 25 °C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (by gasvolumetry): 0.8 - 1.2 mol/l
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21.7 °C