Documentos
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorobenzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
172.01
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
229-493-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
pf
59-62 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
chave InChI
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3