Key Documents
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
219-375-9
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
350 °C (DIN 51794)
potência
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
222 °C/1013 hPa
pf
7 °C
temperatura de transição
flash point 89 °C (DIN 51758)
solubilidade
7 g/L
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup