Key Documents
8.20956
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3HF5O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
207-021-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
52 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
pb
96-97 °C/984 hPa
densidade
1.57 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3