Key Documents
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NaO · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-347-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
pf
56-61 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2