8.20604
Glutaric anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.05 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
320 °C
potência
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
290.5 °C/1013 hPa
pf
53-57 °C
temperatura de transição
flash point 175 °C
densidade
1.24 g/cm3 at 60 °C
densidade volumétrica
990 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
chave InChI
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
347.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
175 °C