Documentos
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CKNO
Número CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
209-676-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
pf
315 °C
solubilidade
750 g/L
densidade
2.056 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
870 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1