658550
AG 1295
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC₅₀ = 500 nM) and PDGF-dependent DNA synthesis (IC₅₀ = 2.5 µM) in Swiss/3T3 cells.
Sinônimo(s):
AG 1295, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
dichloromethane: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
chave InChI
FQNCLVJEQCJWSU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDGFR kinase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res.54, 6106.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3