613810
TNAP Inhibitor
The TNAP Inhibitor, also referenced under CAS 496014-13-2, controls the biological activity of TNAP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
TNAP Inhibitor, 2,5-Dimethoxy-N-(quinolin-3-yl)benzenesulfonamide, Tissue-Nonspecific Alkaline Phosphatase Inhibitor, MLS-0038949, MLS-0038949, 2,5-Dimethoxy-N-(quinolin-3-yl)benzenesulfonamide, Tissue-Nonspecific Alkaline Phosphatase Inhibitor
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2O4S/c1-22-14-7-8-16(23-2)17(10-14)24(20,21)19-13-9-12-5-3-4-6-15(12)18-11-13/h3-11,19H,1-2H3
chave InChI
JZSPHTPWUXNQGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3