613550
TMEM16A Activator, Eact
The TMEM16A Activator, Eact modulates the biological activity of TMEM16A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinônimo(s):
TMEM16A Activator, Eact, ANO1 Activator, Eact, 3,4,5-trimethoxy-N-(2-methoxyethyl)-N-(4-phenylthiazol-2-yl)benzamide, TMEM16A Activator, Eact
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3