Documentos Principais
6.04717
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimetilpentano
for chromatography
Sinônimo(s):
Isoctano
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
114.23
Beilstein:
1696876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grau
for chromatography
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
6 %
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isooctaneis a volatile organic solvent used in chromatography, often as an exchange solventfor analyzing multiclass pesticide residues together with hexane and toluene.
Aplicação
Isooctane can be used as:
  • A solvent in the liquid chromatograph-massspectrometer-computer analytical system for the separation of several polynuclear hydrocarbons.
  • One of the eluent solvents in the normal-phase analysis of lipids.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup