Key Documents
573462
Sigma-Aldrich
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase.
Sinônimo(s):
Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-p-nitroanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H36N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
624.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H36N6O9/c1-18(31-25(37)14-15-26(38)39)27(40)32-19(2)30(43)35-16-6-9-24(35)29(42)34-28(41)23(17-20-7-4-3-5-8-20)33-21-10-12-22(13-11-21)36(44)45/h3-5,7-8,10-13,18-19,23-24,33H,6,9,14-17H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,40)(H,38,39)(H,34,41,42)/t18-,19-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
NZSFNPKTEBHXQS-WJNSRDFLSA-N
Descrição geral
Sensitive chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G that is not reactive with elastase. Also, sensitive substrate for chymotrypsin, capable of detecting nanogram amounts.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Chromogenic substrate for human leukocyte cathepsin G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol.80, 561.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3