566324
SIRT2 Inhibitor, AGK2
The SIRT2 Inhibitor, AGK2, also referenced under CAS 304896-28-4, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
SIRT2 Inhibitor, AGK2, 2-Cyano-3-(5-(2,5-dichlorophenyl)-2-furanyl)-N-5-quinolinyl-2-propenamide, Sirtuin 2 Inhibitor, SIRT2 Inhibitor I, SIRT1 Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-15-6-8-19(25)18(12-15)22-9-7-16(30-22)11-14(13-26)23(29)28-21-5-1-4-20-17(21)3-2-10-27-20/h1-12H,(H,28,29)/b14-11+
chave InChI
SVENPFFEMUOOGK-SDNWHVSQSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3