559285
RSK Inhibitor, SL0101
The RSK Inhibitor, SL0101 controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
RSK Inhibitor, SL0101, Kaempferol-3-O-(3ʹʹ,4ʹʹ-di-O-acetyl-α-L-rhamnopyranoside), p90 Ribosomal S6 Kinase Inhibitor, SL0101
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H24O12/c1-10-21(34-11(2)26)24(35-12(3)27)20(32)25(33-10)37-23-19(31)18-16(30)8-15(29)9-17(18)36-22(23)13-4-6-14(28)7-5-13/h4-10,20-21,24-25,28-30,32H,1-3H3/t10-,20+,21-,24-,25-/m0/s1
chave InChI
SXOZSDJHGMAEGZ-IGKKHSBFSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Smith, J.A., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 6043.
Xu, Y.M., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem.14, 3974.
Maloney, D.J. and Hecht, S.M., 2005. Org. Lett.7, 1097.
Smith, J.A., et al. 2005. Cancer Res.65, 1027.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1