5.38285
Glucosylceramide Synthase Inhibitor, Genz-123346
Sinônimo(s):
Glucosylceramide Synthase Inhibitor, Genz-123346, (1R,2R)-nonanoic acid[2-(2ʹ,3ʹ-dihydro-benzo [1, 4] dioxin-6ʹ-yl)-2-hydroxy-1-pyrrolidin-1-ylmethyl-ethyl]-amide, GL1 synthase Inhibitor, Genz-123346, Genz123346
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCCC3)C[C@@H](NC(=O)CCCCCCCC)[C@H](O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C24H38N2O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-23(27)25-20(18-26-13-8-9-14-26)24(28)19-11-12-21-22(17-19)30-16-15-29-21/h11-12,17,20,24,28H,2-10,13-16,18H2,1H3,(H,25,27)/t20-,24-/m1/s1
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
glucosylceramide synthase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Natoli, T.A., et al. 2010. Nat. Med.16, 788.
Zhao, H., et al. 2007. Diabetes.56, 1210.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3