513100
DL-threo-PDMP, Hydrochloride
PDMP closely resembles the natural sphingolipid substrate of brain glucosyltransferase and acts as a potent and competitive inhibitor of this enzyme.
Sinônimo(s):
DL-threo-PDMP, Hydrochloride, 1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol, HCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
chave InChI
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
glycolipid synthesis in cultured NIH/3T3 cells
Advertência
Outras notas
Rosenwald, A.G. 1992. Biochemistry31, 3581.
Inokuchi, J., and Radin, N.S. 1987. J. Lipid Res.28, 565.
Vunnam, R.R., and Radin, N.S. 1980. Chem. Phys. Lipids26, 265.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3