Documentos
5.08148
Sigma-Aldrich
Nefazodone Hydrochloride
Sinônimo(s):
Nefazodone Hydrochloride, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone, 5-HT2A Serotonin Receptor Antagonist, Nefazodone, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H32ClN5O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
470.01 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
26 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 10 mM
DMSO: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
chave InChI
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A potent 5-HT2A receptor antagonist (Kd = 26 nM), with moderate affinity for the alpha1-adrenergic receptor (Kd = 48 nM) and 5-HT1A receptor (Kd = 80 nM). Originally developed as a clinical antidepressant but discontinued in 2004, nefazodone (Serzone) still remains a specific inhibitor of certain serotonergic pathways. Nefazodone also has been reported to induce mitochondrial dysfuntion.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Kim, J.-A. et al. 2012. Toxicol. Lett.214, 175.
Cusack, B. et al. 1994. Psychopharmacol.114, 559.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3