5.00503
CDC42 Inhibitor III, ZCL278
Sinônimo(s):
CDC42 Inhibitor III, ZCL278, CDC42 GTPase Inhibitor III, 4-(3-(2-(4-Bromo-2-chloro-phenoxy)-acetyl)-thioureido)-N-(4,6-dimethyl-pyrimidin-2-yl)-benzenesulfonamide, 2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)-N-((4-((4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl)phenyl)carbamothioyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥94% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H19BrClN5O4S2/c1-12-9-13(2)25-20(24-12)28-34(30,31)16-6-4-15(5-7-16)26-21(33)27-19(29)11-32-18-8-3-14(22)10-17(18)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,24,25,28)(H2,26,27,29,33)
chave InChI
XKZDWYDHEBCGCG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
CDC42
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2