487655
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt
Excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl Phosphate, DiTris Salt, pNPP, 2Tris
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.05% Free-p-Nitrophenol
cor
off-white to pale yellow
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
chave InChI
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3