475981
Myosin Light Chain Kinase Inhibitor Peptide 18
The Myosin Light Chain Kinase Inhibitor Peptide 18 controls the biological activity of Myosin Light Chain Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Myosin Light Chain Kinase Inhibitor Peptide 18, H-RKKYKYRRK-NH₂, MLCK Inhibitor Peptide 18, MLCK Inhibitor IV, MLCK Inhibitor Peptide 18, H-RKKYKYRRK-NH₂, MLCK Inhibitor IV
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mlck
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Lukas, T.J., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 910.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1