475964
MK-2 Inhibitor IV, MK-25
The MK-2 Inhibitor IV, MK-25 controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
5-(4-Chlorophenyl)-N-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)furan-2-carboxamide, HCl, MAPKAP-K2 Inhibitor IV, MK-25
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3