400600
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine dihydrochloride
≥98% (TLC), solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine, Dihydrochloride, L-NIO, 2HCl
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine, Dihydrochloride, A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C7H15N3O2.2ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);2*1H/t6-;;/m0../s1
chave InChI
RYCMAAFECCXGHI-ILKKLZGPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
eNOS
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Rees, D.D., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 746.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3