400062
Anti-Glucose Transporter-3 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Glut-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A3(6515)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Frozen Sections (2-20 µg/ml)
Immunofluorescence (2-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
Outras notas
Brant, A.M., et al. 1992. Biochem. Soc. Trans. 20, 236S.
Nagamatsu, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 467.
Gould, G.W., et al. 1992. Diabetologia 35, 304.
Kayano, T., et al. 1988. J. Biol. Chem. 263, 15245.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1