341329
Fatostatin
A cell-permeable diarylthiazole compound that prevents the cellular activation of the SREBP-1/2 precursors to the active nuclear forms by blocking SREBPs-SCAP ER to Golgi translocation.
Sinônimo(s):
Fatostatin, 125B11, 2-Propyl-4-(4-(p-tolyl)thiazol-2-yl)pyridine, HBr, SREBP Processing Inhibitor II
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Choi, Y., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 7320.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1