260921
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027
Sinônimo(s):
DNA Methyltransferase Inhibitor II, SGI-1027, N-(4-(2-Amino-6-methylpyrimidin-4-ylamino)phenyl)-4-(quinolin-4-ylamino)-benzamide, S-1027, DNA MTase Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥88% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3