251650
Damnacanthal
A cell-permeable, potent, reversible, and selective inhibitor of p56lck tyrosine kinase.
Sinônimo(s):
Damnacanthal, 3-Hydroxy-1-methoxyanthraquinone-2-aldehyde
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H10O5/c1-21-16-11(7-17)12(18)6-10-13(16)15(20)9-5-3-2-4-8(9)14(10)19/h2-7,18H,1H3
chave InChI
IPDMWUNUULAXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
p56lck autophosphorylation
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hiramatsu, T., et al. 1993. Cancer Lett.73, 161.
Koumaglo, K., et al. 1992. Planta Med.58, 533.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1