251400
D609, Potassium Salt
Selective inhibitor of phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipase C (Ki = 5-10 µM).
Sinônimo(s):
D609, Potassium Salt, Tricyclodecan-9-yl-xanthogenate, K
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H16OS2.K/c13-11(14)12-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8;/h6-10H,1-5H2,(H,13,14);
chave InChI
YFUFHKMDCZBHMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
pc-specificphopholipase c
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Lozanski, G., et al. 1997. Biochem. J.328, 271.
Maragoudakis, M.E., et al. 1993. Kidney Int. 43, 147.
Doppler, C., et al. 1992. AIDS Res. Human Retroviruses8, 245.
Schutze, S., et al. 1992. Cell71, 765.
Sauer, G., et al. 1990. Cancer Lett.53, 97.
Muller-Decker, K. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 198.
Amtmann, E., et al. 1987. Biochem. Pharmacol.36, 1545.
Sauer, G., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 3263.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3