250401
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D
Ciliobrevin D is a cell-permeable, reversible, and specific blocker of AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein. Disrupts spindle pole focusing and kinetochore-microtubule attachment (~10 to 40 µM).
Sinônimo(s):
Cytoplasmic Dynein Inhibitor, Ciliobrevin D, 2-(7-chloro-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-ylidene)-3-(2,4-dichlorophenyl)-3-oxopropanenitrile, AAA+ ATPase motor cytoplasmic dynein inhibitor
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1N/2)NC2=C(C(C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3)=O)/C#N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3