217505
CBP-CREB Interaction Inhibitor
The CBP-CREB Interaction Inhibitor, also referenced under CAS 92-78-4, controls the biological activity of CBP-CREB.
Sinônimo(s):
CBP-CREB Interaction Inhibitor, Luciferase Inhibitor III, N-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide, KIX-KID Interaction Inhibitor
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H12ClNO2/c18-13-5-7-14(8-6-13)19-17(21)15-9-11-3-1-2-4-12(11)10-16(15)20/h1-10,20H,(H,19,21)
chave InChI
OHAXNCGNVGGWSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Best, J.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 17622.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1