208293
Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01
The Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01 controls the biological activity of Calcium-activated Chloride Channel.
Sinônimo(s):
Calcium-activated Chloride Channel Inhibitor, CaCCinh-A01, 6-tert-butyl-2-(furan-2-carboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid, CaCC Blocker I, ANO Blocker I, Anoctamin Blocker I, TMEM16 Blocker I, TMEM16 Blocker I, ANO Blocker I, Anoctamin Blocker I, 6-tert-butyl-2-(furan-2-carboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid, CaCC Blocker I
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC2=C(SC(NC(C3=CC=CO3)=O)=C2C(O)=O)C1
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Namkung, W., et al. 2011, J Biol Chem.286, 2365.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3