203290
Bisindolylmaleimide I
A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC₅₀ = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
Sinônimo(s):
Bisindolylmaleimide I, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850, GF 109203X
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
deep orange
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
chave InChI
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Ku, W.-C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 241, 730.
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer 74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta 1265, 93.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3