1.93710
Nitrato de estrôncio
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Strontium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1