Documentos Principais
1.93607
Supelco
Sodium hypochlorite solution
~4 % (w/w) (available chlorine)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
laboratory grade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
solution
concentração
~4 % (w/w) (available chlorine)
pH
12-13 (20 °C, 68 °F)
p.e.
102 °C/1,013  hPa
pf
-20 °C (-4 °F)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
aplicação(ões)
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl.[Na+]
InChI
1S/ClHO.Na/c1-2;/h2H;
chave InChI
KQPBSBAEBKRAAU-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93607.1021: 1 L Minimum Order Quantity: 8
1.93607.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93607.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2