Documentos
1.93417
Supelco
L(+)-Tartaric acid
EMPLURA®
Sinônimo(s):
L(+)-Tartaric acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup