1.50179
LiChroCART™ for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 10 mm; LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Produtos recomendados
product name
LiChroCART™ 250-10, suitable for HPLC
Parâmetros
250 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
coluna C × D.I.
25 cm × 10 mm
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany