Pular para o conteúdo
MilliporeSigma
Todas as fotos(1)
Documentos Principais
14-654-M
Sigma-Aldrich
eEF-2K Protein, active, 10 µg
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
descrição
protein target eEF-2K
purificado por
(Glutathione-agarose)
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... EEF2K(29904)
Descrição geral
FUNCTION: SwissProt: O00418 # Phosphorylates eukaryotic elongation factor-2. Binds calmodulin (By similarity).
SIZE: 725 amino acids; 82172 Da
SUBUNIT: Monomer or homodimer (Potential).
SIMILARITY: SwissProt: O00418 ## Contains 1 alpha-type protein kinase domain.
Embalagem
Also available in 10 μg size (cat#14-654) and in bulk (cat#14-654-K).
Qualidade
Routinely evaluated by phosphorylation of EF2tide (Catalog# 12-560)
routinely evaluated by phosphorylation of EF2tide (Catalog# 12-560)
propriedades físicas
108.5kDa
Armazenamento e estabilidade
stable 6 months at -70°C from date of shipment
Nota de análise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.