1.46476
ReadyTube® Half Fraser Broth
For enrichment of samples for Listeria sp. and Listeria monocytogenes in accordance to ISO 11190, pkg of (225 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
Sinônimo(s):
Fraser Broth
About This Item
Agency
ISO 11190
Nível de qualidade
Formulário
liquid (ready-to-use)
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
ReadyTube®
embalagem
pkg of (225 mL in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
7.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for Listeria spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2